Learn More
1,5-dibromo-2,3-dicloro-4-yodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dibromo-2,3-dichloro-4-iodobenzene |
| CAS | 1160573-97-6 |
| Fórmula molecular | C6HBr2Cl2I |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HBr2Cl2I/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H |
| SMILES | IC1=C(Cl)C(Cl)=C(Br)C=C1Br |
| Nombre IUPAC | 1,5-dibromo-2,3-dicloro-4-yodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 430.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.69 |