Learn More
1,5-Dibromo-1-(2-fluorofenil)-2-pentanona, TRC
Código de producto. 30375591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375591 10 mg
30386451 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42557510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373350-57-2
Fórmula molecular C11H11Br2FO
Peso molecular (g/mol) 338.01
Sinónimo Prasugrel Impurity
Nombre IUPAC 1,5-dibromo-1-(2-fluorofenil)pentano-2-una
SMILES FC1=CC=CC=C1C(Br)C(CCCBr)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dibromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11Br2FO/c12-7-3-6-10(15)11(13)8-4-1-2-5-9(8)14/h1-2,4-5,11H,3,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.92