Learn More
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409367 2 g 2 g
11419367 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21405.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 371-83-5 | C5H4Br2F6 | 337.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-83-5
Fórmula molecular C5H4Br2F6
Peso molecular (g/mol) 337.89
Número MDL MFCD00236657
Clave InChI XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane,1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoro, 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 2736777
Nombre IUPAC 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentano
SMILES FC(F)(Br)CC(F)(F)CC(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Densidad 2.003
Fórmula lineal BrCF2CH2CF2CH2CF2Br
Índice de refracción 1.4632
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.89
Porcentaje de pureza 97%