Learn More
Glutarato de 1,5-dibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dibenzyl Glutarate |
| CAS | 56977-08-3 |
| Fórmula molecular | C19 H20 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O4/c20-18(22-14-16-8-3-1-4-9-16)12-7-13-19(21)23-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11H,7,12-15H2 |
| SMILES | O=C(CCCC(=O)OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | pentanodioato de dibencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1362 |