Learn More
1,5-dibencil-1H-indazol-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Dibenzyl-1H-indazol-3-ol |
| CAS | 1996626-48-2 |
| Fórmula molecular | C21H18N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-1,5-bis(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18N2O/c24-21-19-14-18(13-16-7-3-1-4-8-16)11-12-20(19)23(22-21)15-17-9-5-2-6-10-17/h1-12,14H,13,15H2,(H,22,24) |
| SMILES | OC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(CC4=CC=CC=C4)C=C31 |
| Nombre IUPAC | 1,5-dibencil-1H-indazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 314.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.14 |