Learn More
1,5-Diazido-3-oxapentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Diazido-3-oxapentane |
| CAS | 24345-74-2 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N6 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N6O/c5-9-7-1-3-11-4-2-8-10-6/h1-4H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-azido-2-(2-azidoetoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.076 |