Learn More
1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno, TRC
Código de producto. 30362624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362624 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30362624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4171405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
CAS 3001-72-7
Fórmula molecular C7H12N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
SMILES C1CN=C2CCCN2C1
Peso molecular (g/mol) 124.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1