Learn More
1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno, TRC
Código de producto. 30359038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359038 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30359038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41714025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
CAS 3001-72-7
Fórmula molecular C7H12N2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
SMILES C1CN=C2CCCN2C1
Peso molecular (g/mol) 124.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1