Learn More
1,5-Diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265630 100 g Frasco de vidrio 100 g
10163160 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159611000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3001-72-7
Fórmula molecular C7H12N2
Peso molecular (g/mol) 124.19
Número MDL MFCD00005554
Clave InChI SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 98.0°C (7.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5190 to 1.5210
Cantidad 100 g
Fieser 01,189; 02,98; 04,116; 05,176; 06,157; 07,86; 13,91
Índice Merck 15, 2995
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido