Learn More
1,5-Diaminopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685142 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10675142 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-94-2
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008239
Clave InChI VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
Nombre IUPAC pentano-1,5-diamina
SMILES NCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Diaminopentane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)5NH2
Índice de refracción 1.4570 to 1.463
Cantidad 25 mL
Beilstein 04, 266
Índice Merck 15, 1614
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido