Learn More
1,5-Diaminopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675142 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10685142 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10675142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-94-2
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008239
Clave InChI VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
Nombre IUPAC pentano-1,5-diamina
SMILES NCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Diaminopentane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)5NH2
Índice de refracción 1.4570 to 1.463
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 266
Índice Merck 15, 1614
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Diaminopentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamethylenediamine