Learn More
1,5-Diaminopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456226 5 g 5 g
11466226 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23039.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-diaminopentano se utiliza principalmente en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con cloruros ácidos, ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-94-2
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008239
Clave InChI VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
Nombre IUPAC pentano-1,5-diamina
SMILES NCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Diaminopentane
Punto de fusión 9°C
Densidad 0.873
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Fórmula lineal H2N(CH2)5NH2
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,1609
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Diaminopentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamethylenediamine