Learn More
1,5-diaminonaftaleno-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Diaminonaphthalene-d6 |
| CAS | 1346598-98-8 |
| Fórmula molecular | C10H4D6N2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,5-DAN-d6, 1,5-Diaminonaphthalene-d6, 1,5-Naphthylenediamine-d6, NSC 401110-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | NC1=C2C(C(N)=C([2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | naftaleno-d6-1,5-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 164.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.12 |