Learn More
1,5-Diaminoantraquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453108 25 g 25 g
11463108 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18840.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 129-44-2 | C14H10N2O2 | 238.246 g/mol
1,5-Diaminoanthraquinone (DAAQ) may be used in the preparation of vertical nanowire arrays. It may be used in the synthesis of poly(1,5-diaminoanthraquinone) (PDAA) particles, via chemically oxidative polymerization of DAAQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,5-diaminoantraquinona (DAAQ) puede usarse en la preparación de matrices verticales de nanocables. Se puede utilizar en la síntesis de partículas de poli(1,5-diaminoantraquinona) (PDAA) a través de la polimerización químicamente oxidativa de DAAQ.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-44-2
Fórmula molecular C14H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 238.246
Número MDL MFCD00001226
Clave InChI VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358
PubChem CID 8513
Nombre IUPAC 1,5-Diaminoantracieno-9,10-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diaminoanthraquinone
Punto de fusión ∼320°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 97%