Learn More
1,5-Diamino-4,8-dihidroxi-9,10-dihidroantraceno-9,10-diona, téc., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.24 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |