Learn More
1,5-Ciclooctadienbis(metildifenilfosfina)iridio(i) hexafluorofosfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383477 0.5 g 0.50 g
11373477 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018809.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Hidrogenación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38465-86-0
Fórmula molecular C34H38F6IrP3
Peso molecular (g/mol) 845.81
Número MDL MFCD00064800
Clave InChI LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Sinónimo 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
PubChem CID 5702663
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;iridio;metil(difenil)fosfano;hexafluorofosfato
SMILES [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Punto de fusión 224°C (decomposition)
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 845.79
Forma física cristalino/a/s