Learn More
1,5-ciclooctadieno, TRC
Código de producto. 30363269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363269 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30363269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98451550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Cyclooctadiene
CAS 111-78-4
Fórmula molecular C8H12
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2
SMILES C1CC=CCCC=C1
Nombre IUPAC cicloocta-1,5-dieno
Peso molecular (g/mol) 108.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0939