Learn More
1,5-ciclooctadieno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Cyclooctadiene |
| CAS | 111-78-4 |
| Fórmula molecular | C8H12 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2 |
| SMILES | C1CC=CCCC=C1 |
| Nombre IUPAC | cicloocta-1,5-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 108.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0939 |