Learn More
(1,5-Ciclooctadieno)rodio(I) 2,4-pentanodionato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457545 250 mg 250 miligramos
11322039 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26083.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 12245-39-5 | C13H19O2Rh | 310.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12245-39-5
Fórmula molecular C13H19O2Rh
Peso molecular (g/mol) 310.20
Número MDL MFCD00075046
Clave InChI TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Sinónimo acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium i, rh acac cod, acetylacetonate 1,5-cyclooctadiene rhodium, acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium, rhodium 1,5-cyclooctadiene-2,4-pentanedionate, acetylacetonato eta-cycloocta-1,5-diene rhodium i, 3z-4-rhodiooxy pent-3-en-2-one; 1,5-cyclooctadiene, z,z
PubChem CID 10935795
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-ona; rodio
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.19