Learn More
Hexafluorofosfato de 1,5-ciclooctadieno(piridina)(triciclohexilfosfina)iridio(I), TRC
Código de producto. 30353437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30353437 100 mg
1 options
Código de producto. 30353437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC984570100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Fórmula molecular C31H48F6IrNP2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(1+) hexafluorophosphate, (1,5-Cyclooctadiene)pyridine(tricyclohexylphosphine)iridium hexafluorophosphate, (η4-1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst, Felkin-Crabtree catalyst
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33P.C8H10.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1,8H,2,4-5,7H2;1-5H;;/q;;;-6;+1
SMILES [F-]P([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C12=CCCC([Ir+]2([N]3=CC=CC=C3)[P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)=CCC1
Nombre IUPAC Iridio(1+), [(1,2,5,6-η )-1,5-ciclooctadieno](piridina)(triciclohexilfosfina)-, hexafluorofosfato(1-) (9CI)
Peso molecular (g/mol) 802.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 803.28