Learn More
Hexafluorofosfato de 1,5-ciclooctadieno(piridina)(triciclohexilfosfina)iridio(I),99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359717 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11359717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042057.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Punto de fusión 175°C (decomposition)
Fórmula molecular C31H50F6IrNP2
Número MDL MFCD00075097
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
Información de solubilidad Slightly soluble in acetone,dichloromethane,ethanol and diethyl ether; Insoluble in water.
Clave InChI UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
SMILES [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; piridina ;triciclohexilfosfano; hexafluorofosfato
Peso molecular (g/mol) 804.90
PubChem CID 5702647
Formula Weight (peso de la fórmula) 804.89
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino naranja