Learn More
(1,5-ciclooctadieno)(hexafluoroacetilacetonato)iridio(I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)iridium(I) |
| CAS | 34801-95-1 |
| Fórmula molecular | C8 H12 . C7 H9 F6 Ir O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12.C5H2F6O2.2CH4.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;2*1H4;/q;;;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;;;; |
| SMILES | FC(F)(F)C1=[O][Ir](=[O]C(=C1)C(F)(F)F)([CH4])[CH4].C2C\C=C/CC\C=C/2 |
| Nombre IUPAC | (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;2,2-di(metil)-4,6-bis(trifluorometil)-1 λ3,3 λ3-dioxa-2 λ5-iridaciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 539.534 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.107 |