Learn More
(1,5-ciclooctadieno)bis(metildifenilfosfina)iridio(I) hexafluorofosfato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10056172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10056172 1 g Frasco de vidrio 1 g
10756753 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10056172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377940010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
(1,5-ciclooctadieno)bis(metildifenilfosfina)iridio(I) hexafluorofosfato, 97 %, C34H38IrP2.F6P, número de CAS-38465-86-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38465-86-0
Fórmula molecular C34H38F6IrP3
Peso molecular (g/mol) 845.81
Número MDL MFCD00064800
Clave InChI LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Sinónimo 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
PubChem CID 5702663
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;iridio;metil(difenil)fosfano;hexafluorofosfato
SMILES [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 224.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 845.81
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.