Learn More
1-(5-Cloroftalenosulfonil)-1H-hexahidro-1,4-diazepina, Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Chloronaphthalenesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine, |
| CAS | 105637-50-1 |
| Fórmula molecular | C15 H17 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17ClN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 1-(5-cloroftalena-1-il)sulfonil-1,4-diazepano; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 361.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.0466 |