Learn More
1-(5-Cloro-2-piridil)piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464900 1 g 1 g
11454900 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50862.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87394-65-8 | C9H12ClN3 | 197.666 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87394-65-8
Fórmula molecular C9H12ClN3
Peso molecular (g/mol) 197.666
Número MDL MFCD04115049
Clave InChI ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-5-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-5-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 5-chloro-2-piperazin-1-yl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20ap9z, 2-piperazino 5-chloro pyridine, 5-chloro-2-pyridyl piperazine, 5-chloro-2-1-piperazinyl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl-piperazine
PubChem CID 3805301
Nombre IUPAC 1-(5-cloropiridin-2-il)piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.67
Porcentaje de pureza 99%