Learn More
1-(5-cloro-2-hidroxifenil)-2,2,2-trifluoroetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| CAS | 870614-04-3 |
| Fórmula molecular | C8H4ClF3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone (ACI), 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClF3O2/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3,13H |
| SMILES | OC1=C(C(C(F)(F)F)=O)C=C(Cl)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(5-cloro-2-hidroxifenil)-2,2,2-trifluoroetan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.99 |