Learn More
1-[5-Cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)feniletanona]-d3, TRC
Código de producto. 30367663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30367663 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36524225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenylethanone]-d3
CAS 1189886-69-8
Fórmula molecular C14 2H3 H6 Cl3 O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl3O2/c1-8(18)11-6-9(15)2-4-13(11)19-14-5-3-10(16)7-12(14)17/h2-7H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 1-[5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenil]-2,2,2-trideuterioetanona
Peso molecular (g/mol) 318.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.9856
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.