Learn More
1-(5-Bromo-2-piridil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Bromo-2-pyridyl)ethanone |
| CAS | 214701-49-2 |
| Fórmula molecular | C7H6BrNO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(5-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Br)C=N1)C |
| Nombre IUPAC | 1-(5-bromopiridin-2-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 200.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.96 |