Learn More
1-(5-Bromo-2-hidroxifenil)etanona, TRC
Código de producto. 30339951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339951 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30339951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB696243500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 1450-75-5
Fórmula molecular C8 H7 Br O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Acetophenone, 5'-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-4-bromophenol, 2'-Hydroxy-5'-bromoacetophenone, 3-Bromo-6-hydroxyphenyl methyl ketone, 5-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-o-hydroxyacetophenone, NSC 46621
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 215.044
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.963