Learn More
1-(5-Bromo-2,3-dihidro-1H-indol-1-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10743633 10 g 10 g
10235472 1 g 1 g
10314933 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10743633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08258EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 22190-38-1
Fórmula molecular C10H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 240.1
Número MDL MFCD00056017
Clave InChI WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2,3-dihidroindol-1-il)etanona
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Bromo-2, 3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1
Porcentaje de pureza 97%