Learn More
1,5-Bis(metilamin)-3-oxapentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935281 5 g Frasco de vidrio 5 g
10786432 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 11935281
Marca: Thermo Scientific Acros 275860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2620-27-1 | C6H16N2O | 132.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2620-27-1
Fórmula molecular C6H16N2O
Peso molecular (g/mol) 132.21
Clave InChI VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724770
Nombre IUPAC N-metil-2-[2-(metilamino)etoxi]etanamina
SMILES CNCCOCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Color Amarillo
Densidad 0.8720g/mL
Punto de ebullición 76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.872
Sinónimo 2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.