Learn More
1,5-bis(difenilfosfino)pentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490147 5 g 5 g
11480147 1 g 1 g
11400157 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21054.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 27721-02-4 | C29H30P2 | 440.51 g/mol
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane is used as a ligand for the cross coupling reactions. It is used in the manufacturing of glass bottle PTFE bottle, aluminum foil bag and in cardboard drum. combination of a 1,5-bis(diphenylphosphino)pentane ligand and the addition of N,N,N?,N?-tetramethylethylenediamine (TMEDA) as a co-catalyst are the key factors in obtaining the corresponding aryl nitriles with improved catalyst productivities and selectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-bis(difenilfosfino)pentano se utiliza como ligando para las reacciones de acoplamiento cruzado. Se utiliza en la fabricación de botellas de vidrio de PTFE, bolsas de aluminio y en tambores de cartón. La combinación de un ligando de 1,5-bis(difenilfosfino)pentano y la adición de N,N,N′,N′-tetrametiletilenodiamina (TMEDA) como cocatalizador son los factores clave para obtener los correspondientes nitrilos de arilo con mejor selectividad y productividad de catalizadores.
Solubilidad
Soluble en formamida de N,N-dimetilo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27721-02-4
Fórmula molecular C29H30P2
Peso molecular (g/mol) 440.51
Número MDL MFCD00003052
Clave InChI MZFPAWGWFDGCHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-bis diphenylphosphino pentane, dpppe, dppent, 5-diphenylphosphanylpentyl diphenyl phosphane, pentamethylenebis diphenylphosphine, 1,5-pentanediylbis diphenylphosphine, phosphine, 1,5-pentanediylbis diphenyl, 1-5-diphenylphosphino pentyl phenyl phosphino benzene
PubChem CID 2733414
SMILES C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
Punto de fusión 46°C to 48°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in N,N-dimethyl formamide.
Nombre IUPAC 5-Difenilfosfanilpentil(difenil)fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.5
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pentamethylenebis[diphenylphosphine]