Learn More
1,5-bis(6-metoxinaftalen-2-il)pentan-3-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051301 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051301 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0153.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,5-bis(6-metoxinaftalen-2-il)pentan-3-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one
CAS 343272-53-7
Nombres de analitos o componentes 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one, Nabumetone Imp. E (EP), Nabumetone Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26O3/c1-29-26-13-9-21-15-19(3-7-23(21)17-26)5-11-25(28)12-6-20-4-8-24-18-27(30-2)14-10-22(24)16-20/h3-4,7-10,13-18H,5-6,11-12H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)CCc3ccc4cc(OC)ccc4c3)ccc2c1
Nombre IUPAC 1,5-bis(6-metoxinaftalen-2-il)pentan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 398.49
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1882 g/mol