Learn More
Clorhidrato de 1,5-bis-(4-clorofenil)biguanida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1,5-bis-(4-clorofenil)biguanida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride |
| CAS | 13590-98-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H13 Cl2 N5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N'-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,5-bis(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), ST 39008, 3583W95, Ph Eur Proguanil Impurity C, USP Proguanil Related Compound C, CCI 14231, Proguanil Related Compound C as Hydrochloride, Proguanil Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Proguanil Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-3-[N-(4-clorofenil)carbamimidoil]guanidina;clorhidrato |
| Mostrar más |