Learn More
1,5-bis(4-alildimetilamoniofenil)pentan-3-ona, dibromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Bis(4-Allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide |
| CAS | 402-40-4 |
| Fórmula molecular | C27 H38 N2 O . 2 Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38N2O.2BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Br-].[Br-].C[N+](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N+](C)(C)CC=C)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-[5-[4-[dimetil(prop-2-enil)azaniumil]fenil]-3-oxopentil]fenil]-dimetil-prop-2-enilazanio;dibromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 566.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.1351 |