Learn More
1-(5-benzoiltiofen-2-il)etanona, Mikromol
Código de producto. 30464025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30464025 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30464025 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3322.090025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(5-benzoiltiofen-2-il)etanona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone
CAS 5912-44-7
Nombres de analitos o componentes 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanone, 1-(5-benzoyl-2-thienyl)-, 1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone (ACI), Thiophene, 2-acetyl-5-benzoyl- (7CI, 8CI), 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethan-1-one, 2-Benzoyl-5-acetylthiophene, Tiaprofenic Acid Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2S/c1-9(14)11-7-8-12(16-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(5-benzoiltiofen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 230.2823
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0402 g/mol