Learn More
1-(5-benzoil-2-tienil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone |
| CAS | 5912-44-7 |
| Fórmula molecular | C13 H10 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(5-benzoyl-2-thienyl)-, 1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone (ACI), Thiophene, 2-acetyl-5-benzoyl- (7CI, 8CI), 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone, 2-Benzoyl-5-acetylthiophene, Tiaprofenic Acid Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O2S/c1-9(14)11-7-8-12(16-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(5-benzoiltiofen-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.2823 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0402 |