Learn More
1,5-benzodiazepina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Benzodiazepine-2,4-dione |
| CAS | 49799-48-6 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-1,5-Benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 1,5-Benzodiazepine-2,4-dione, 1,5-Dihydrobenzo[b][1,4]diazepine-2,4-dione, Benzo-1,4-diazacycloheptane[2,3-d]-5,7-dione, NSC 138394 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c12-8-5-9(13)11-7-4-2-1-3-6(7)10-8/h1-4H,5H2,(H,10,12)(H,11,13) |
| SMILES | O=C1CC(=O)Nc2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 1,5-dihidro-1,5-benzodiazepina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0586 |