Learn More
1,5-Anhidro-D-xilitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Anhydro-D-xylitol |
| CAS | 39102-78-8 |
| Fórmula molecular | C5H10O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,5-Anhydroxylitol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5? |
| SMILES | O[C@@H]1COC[C@H](O)C1O |
| Nombre IUPAC | (3S,5R)-oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |