Learn More
1,5-Anhidro-D-glucitol, TRC
Código de producto. 30136441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136441 500 mg 500 miligramos
30137518 250 mg 250 miligramos
30012068 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA648000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-58-5
Fórmula molecular C6 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo D-Glucitol, 1,5-anhydro-, D-Glucose, 1-deoxy- (7CI), Glucitol, 1,5-anhydro-, D- (8CI), Polygalitol (6CI), 1,5-Anhydro-D-glucitol, 1,5-Anhydro-D-sorbitol, 1,5-Anhydroglucitol, 1,5-Anhydrosorbitol, 1,5-Sorbitan, 1-Deoxy-D-glucopyranose, 1-Deoxy-D-glucose, Aceritol, (2R,3S,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Anhydro-D-glucitol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685
Porcentaje de pureza >95%