Learn More
1,5-Anhidro-D-fructosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Anhydro-D-fructose |
| CAS | 75414-43-6 |
| Fórmula molecular | C6H10O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h4-7,9-10H,1-2H2/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OCC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0528 |