Learn More
Diclorhidrato de 1-[5-amino-2-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]etanona, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 1-[5-amino-2-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]etanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]ethanone Dihydrochloride |
| CAS | 2732673-51-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]ethanone Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. D (EP), Acebutolol Imp. D (EP), 1-[5-Amino-2-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]ethanone Dihydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Acebutolol Impurity D as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-2 |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(N)cc1C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[5-amino-2-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]etanona; diclorhidrato |
| Mostrar más |