Learn More
1,5,8,12-Tetrakis[4,6-bis(N-butil-N-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilamino)-1,3,5-triazina-2-il]-1,5,8,12-tetraazadodecano, TRC
Código de producto. 30137525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137525 10 g 10 g
30004700 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29641010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106990-43-6
Fórmula molecular C132 H250 N32
Peso molecular (g/mol) 2285.61
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N2,N2'-1,2-ethanediylbis[N2-[3-[[4,6-bis[butyl(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]-N4,N6-dibutyl-N4,N6-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)- (ACI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N,N' ' '-1,2-ethanediylbis[N-[3-[[4,6-bis[butyl(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]-N',N' '-dibutyl-N',N' '-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)- (9CI), 1,5,8,12-Tetrakis[4,6-bis(N-butyl-N-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,5,8,12-tetraazadodecane, 119FL, Antioxidant 119, Antioxidant 228, Chiguard 228, Chimassorb 119, Chimassorb 119FL, Chimassorb NOR 119, Chisorb 519, GW 119, HALS 11, HALS 119, Light Stabilizer 119, Lowilite 19, N,N'N' 'N' ' '-Tetrakis[4,6-bis[butyl(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino]triazin-2-yl]-4,7-diazadecane-1,10-diamine, Sabostab 119FL, Sabostab 119UV, Sabostab UV 119, Tinuvin 119, UV 119
Nombre IUPAC 6-N-[3-[[4,6-bis[butilo-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidina-4-il)amino]-1,3,5-triazina-2-il]-[2-[[4,6-bis[butilo-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidina-4-il)amino]-1,3,5-triazina-2-il]-[3-[[4,6-bis[butilo-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidina-4-il)amino]-1,3,5-triazina-2-il]amino]propil]amino]aminoetil]propil]-2-N,4-N-dibutil-2-N,4-N-bis(1,2,2,6,6-pentametilpiperidina-4-il)-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES CCCCN(C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1)c2nc(NCCCN(CCN(CCCNc3nc(nc(n3)N(CCCC)C4CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C4)N(CCCC)C5CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C5)c6nc(nc(n6)N(CCCC)C7CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C7)N(CCCC)C8CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C8)c9nc(nc(n9)N(CCCC)C%10CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%10)N(CCCC)C%11CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%11)nc(n2)N(CCCC)C%12CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5,8,12-Tetrakis[4,6-bis(N-butyl-N-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,5,8,12-tetraazadodecane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C132H250N32/c1-49-57-71-157(97-81-117(9,10)147(41)118(11,12)82-97)109-135-105(136-110(143-109)158(72-58-50-2)98-83-119(13,14)148(42)120(15,16)84-98)133-67-65-69-155(107-139-113(161(75-61-53-5)101-89-125(25,26)151(45)126(27,28)90-101)145-114(140-107)162(76-62-54-6)102-91-127(29,30)152(46)128(31,32)92-102)79-80-156(108-141-115(163(77-63-55-7)103-93-129(33,34)153(47)130(35,36)94-103)146-116(142-108)164(78-64-56-8)104-95-131(37,38)154(48)132(39,40)96-104)70-66-68-134-106-137-111(159(73-59-51-3)99-85-121(17,18)149(43)122(19,20)86-99)144-112(138-106)160(74-60-52-4)100-87-123(21,22)150(44)124(23,24)88-100/h97-104H,49-96H2,1-48H3,(H,133,135,136,143)(H,134,137,138,144)
Formula Weight (peso de la fórmula) 2284.0546