Learn More
1,5,7-Triazabiciclo[4.4.0]dec-5-ene, TRC
Código de producto. 30455856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455856 5 g 5 g
30452352 500 mg 500 miligramos
30449456 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7673605G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5807-14-7
Fórmula molecular C7H13N3
Peso molecular (g/mol) 139.2
Sinónimo TBD, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]deca-5-ene, 1,5,9-Triazabicyclo[4.4.0]dec-9-ene, 2,3,4,6,7,8-Hexahydro-1H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
Nombre IUPAC 3,4,6,7,8,9-hexahidro-2H-pirimido[1,2-a]pirimidina
SMILES C1CNC2=NCCCN2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.1109