Learn More
1,5,6-tricloroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5,6-Trichloroacenaphthene |
| CAS | 84944-90-1 |
| Fórmula molecular | C12H7Cl3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,5,6-Trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-8-3-1-6-5-10(15)7-2-4-9(14)12(8)11(6)7/h1-4,10H,5H2 |
| SMILES | ClC1Cc2ccc(Cl)c3c(Cl)ccc1c23 |
| Nombre IUPAC | 1,5,6-tricloro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 257.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9613 |