Learn More
1-[5,6-Dihidro-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazin-7(8H)-il]-3-hidroxi-4-(2,4,5-trifluorofenil)-1-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[5,6-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-3-hydroxy-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1-butanone |
| CAS | 1253056-01-7 |
| Fórmula molecular | C16H14F6N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Butanone, 1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-3-hydroxy-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-, 1-[5,6-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-3-hydroxy-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1-butanone, 1-[3-(Trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-3-hydroxy-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F6N4O2/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(27)5-14(28)25-1-2-26-13(7-25)23-24-15(26)16(20,21)22/h4,6,9,27H,1-3,5,7H2 |
| SMILES | OC(CC(=O)N1CCn2c(C1)nnc2C(F)(F)F)Cc3cc(F)c(F)cc3F |
| Peso molecular (g/mol) | 408.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.1021 |