Learn More
1,5,5-Trimetilhidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441227 100 g 100 g
11421227 5 g 5 g
11431227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24188.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6851-81-6 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6851-81-6
Fórmula molecular C6H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 142.158
Número MDL MFCD00040439
Clave InChI ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5,5-trimethylhydantoin, 3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 1,5,5-trimethyl-imidazolidine-2,4-dione, 1,5,5-trimethyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, hydantoin, 1,5,5-trimethyl, 2,4-imidazolidinedione, 1,5,5-trimethyl, 1,5,5 trimethylhydantoin, acmc-209o3u, 1,5,5-trimethyl-hydantoin, 1,5,5-trimethyl hydantoin
PubChem CID 81295
Nombre IUPAC 1,5,5-trimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)N1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5,5-Trimethylhydantoin
Punto de fusión 161°C to 164°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 98%