Learn More
1-[5-[(4,5-Difenil-1H-imidazol-2-il)sulfinil]pentilo]-3,5-dimetil-1H-pirazol, TRC
Código de producto. 30180136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180136 1 mg 1 miligramo
30180224 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4153051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136609-53-5
Fórmula molecular C25 H28 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 432.581
Sinónimo RP 73163 Racemate
Nombre IUPAC 1-[5-[(4,5-difenil-1H-imidazol-2-il)sulfinil]pentilo]-3,5-dimetilpirazol
SMILES Cc1cc(C)n(CCCCCS(=O)c2nc(c3ccccc3)c([nH]2)c4ccccc4)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28N4OS/c1-19-18-20(2)29(28-19)16-10-5-11-17-31(30)25-26-23(21-12-6-3-7-13-21)24(27-25)22-14-8-4-9-15-22/h3-4,6-9,12-15,18H,5,10-11,16-17H2,1-2H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.198