Learn More
1-(5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indolin-1-il)etan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-1-yl)ethan-1-one |
| CAS | 937591-32-7 |
| Fórmula molecular | C16 H22 B N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-yl]ethanone, 1-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-1-yl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22BNO3/c1-11(19)18-9-8-12-10-13(6-7-14(12)18)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h6-7,10H,8-9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,3-dihidroindol-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.169 |