Learn More
1-[(4R,5R)-4,5-Dihidroxi-L-ornitina]-Equinocandina B Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30383757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383757 50 mg
30375627 500 mg
30386599 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE32564550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029890-89-8
Fórmula molecular C34H51N7O15 . HCl
Peso molecular (g/mol) 834.3
Sinónimo Anidulafungin Nucleus
SMILES Cl.C[C@@H](O)[C@@H]1NC(=O)C(NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](O)CN2C(=O)C(NC(=O)[C@@H](N)C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](C)CN3C1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-Echinocandin B Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H51N7O15.ClH/c1-12-10-41-24(25(12)47)32(54)39-30(52)20(46)9-18(35)28(50)36-21(13(2)42)33(55)40-11-17(45)8-19(40)29(51)38-23(31(53)37-22(14(3)43)34(41)56)27(49)26(48)15-4-6-16(44)7-5-15;/h4-7,12-14,17-27,30,42-49,52H,8-11,35H2,1-3H3,(H,36,50)(H,37,53)(H,38,51)(H,39,54);1H/t12-,13+,14+,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,30+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.321